6-Chlor-3-formylchromon
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
6-Chloro-4-oxo-4H-chromene-3-carbaldehyde
FL12003.POR
012003-25G
CHMPFL12003.POREA
0
EUR
CHMPFL12003.POR
FLUO012003-25G
6-Chlor-3-formylchromon
6-Chlor-3-formylchromon
Formel:
C₁₀H₅ClO₃ Molecular Weight: 208.597 g/mol |
MDL:
MFCD00139138 CAS-Nummer: 42248-31-7 |