6-Chlor-3-cyanchromon
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
6-Chlorochromone-3-carbonitrile
FL12017.POR
CHMPFL12017.POREA
0
EUR
CHMPFL12017.POR
6-Chlor-3-cyanchromon
6-Chlor-3-cyanchromon
Formel:
C₁₀H₄ClNO₂ Molecular Weight: 205,60 g/mol |
MDL:
MFCD00191905 CAS-Nummer: 50743-20-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |