5'-Ethyl-2'-hydroxyacetophenon
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
5-Ethyl-2-hydroxyacetophenone
FL12073.POR
012073-25G
CHMPFL12073.POREA
0
EUR
CHMPFL12073.POR
FLUO012073-25G
5'-Ethyl-2'-hydroxyacetophenon
5'-Ethyl-2'-hydroxyacetophenon
Formel:
C₁₀H₁₂O₂ Molecular Weight: 164.2011 g/mol |
MDL:
MFCD00053308 CAS-Nummer: 24539-92-2 |