5'-Brom-2'-hydroxy-3'-nitropropiophenon
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
1-(5-Bromo-2-hydroxy-3-nitrophenyl)propan-1-one
FL12098.POR
CHMPFL12098.POREA
0
EUR
CHMPFL12098.POR
5'-Brom-2'-hydroxy-3'-nitropropiophenon
5'-Brom-2'-hydroxy-3'-nitropropiophenon
Formel:
C₉H₈BrNO₄ Molecular Weight: 274,0681 g/mol |
MDL:
MFCD01067741 CAS-Nummer: 90725-67-0 |