6-Methylflavon
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
6-Methyl-2-phenyl-4H-chromen-4-on, 6-Methyl-2-phenylchromen-4-on, 6-Methyl-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-on, 6-Methyl-2-phenyl-4H-benzo[b]pyran-4-on, 6-Methyl-2-phenyl-4-benzopyron, 6-Methyl-2-phenylchromon
FL12102.POR
CHMPFL12102.POREA
0
EUR
CHMPFL12102.POR
6-Methylflavon
6-Methylflavon
Formel:
C₁₆H₁₂O₂ Molecular Weight: 236,27 g/mol |
MDL:
MFCD00017461 CAS-Nummer: 29976-75-8 |