6-Chlor-7-methylflavon
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
6-Chlor-7-methyl-2-phenylchromen-4-on, 6-Chlor-7-methyl-2-phenyl-4H-chromen-4-on, 6-Chlor-7-methyl-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-on, 6-Chlor-7-methyl-2-phenyl-4H-benzo[b]pyran-4-on, 6-Chlor-7-methyl-2-phenylchromon, 6-Chlor-7-methyl-2-phenyl-4-benzopyron
FL12105.POR
CHMPFL12105.POREA
0
EUR
CHMPFL12105.POR
6-Chlor-7-methylflavon
6-Chlor-7-methylflavon
Formel:
C₁₆H₁₁ClO₂ Molecular Weight: 270,71 g/mol |
CAS-Nummer:
147919-60-6 |