6-Brom-1,4-benzodioxan
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
6-Bromo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine, 6-Bromo-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine
FL12237.POR
CHMPFL12237.POREA
0
EUR
CHMPFL12237.POR
6-Brom-1,4-benzodioxan
6-Brom-1,4-benzodioxan
Formel:
C₈H₇BrO₂ Molecular Weight: 215,05 g/mol |
MDL:
MFCD00040750 CAS-Nummer: 52287-51-1 EINECS: 257-817-2 |