Methyl-4-iod-2-methoxybenzoat
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
4-Iod-2-methoxybenzoesäuremethylester
FL12250.POR
CHMPFL12250.POREA
0
EUR
CHMPFL12250.POR
Methyl-4-iod-2-methoxybenzoat
Methyl-4-iod-2-methoxybenzoat
Formel:
C₉H₉IO₃ Molecular Weight: 292,07 g/mol |
MDL:
MFCD00052925 CAS-Nummer: 35387-93-0 |