1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin-2-on (2-Tetralon, β-Tetralon)
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
Beta-tetralone
FL12252.POR
CHMPFL12252.POREA
0
EUR
CHMPFL12252.POR
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin-2-on (2-Tetralon, β-Tetralon)
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin-2-on (2-Tetralon, β-Tetralon)
Formel:
C₁₀H₁₀O Molecular Weight: 146,19 g/mol |
MDL:
MFCD00001727 CAS-Nummer: 530-93-8 EINECS: 208-498-3 |