3-(4-Methylphenoxy)propionsäure
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
3-(p-Tolyloxy)propanoic acid
FL12265.POR
CHMPFL12265.POREA
0
EUR
CHMPFL12265.POR
3-(4-Methylphenoxy)propionsäure
3-(4-Methylphenoxy)propionsäure
Formel:
C₁₀H₁₂O₃ Molecular Weight: 180,2 g/mol |
MDL:
MFCD00220218 CAS-Nummer: 25173-37-9 |