3-(4-Chlorphenoxy)propionsäure
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
3-(4-Chlorophenoxy)propanoic acid
CFF972.1
FL12266.POR
CHMPCFF972.1EA
522
EUR
CHMPCFF972.1
CHMPFL12266.POR
3-(4-Chlorphenoxy)propionsäure
3-(4-Chlorphenoxy)propionsäure
Formel:
C₉H₉ClO₃ Molecular Weight: 200,6190 g/mol |
MDL:
MFCD00043504 CAS-Nummer: 3284-79-5 EINECS: 221-932-6 |