3,4-Dichlorbenzaldehyd

Lieferant: CHEMPUR
Gefahr

FL13014.POR
CHMPFL13014.POREA 0 EUR
CHMPFL13014.POR
3,4-Dichlorbenzaldehyd
3,4-Dichlorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄Cl₂O
Molecular Weight: 175,01 g/mol
Siedepunkt: 248 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 43 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00003351
CAS-Nummer: 6287-38-3
EINECS: 228-520-5
UN: 1759
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR