3,5-Dimethoxyphenol

Lieferant: CHEMPUR
Achtung

FL13047.POR
CHMPFL13047.POREA 0 EUR
CHMPFL13047.POR
3,5-Dimethoxyphenol
3,5-Dimethoxyphenol
Formel: C₈H₁₀O₃
Molecular Weight: 154,17 g/mol
Siedepunkt: 294 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 37…39 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008388
CAS-Nummer: 500-99-2
EINECS: 207-917-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR