(3-Fluor-4-hydroxyphenyl)essigsäure
Lieferant: CHEMPUR
FL13059.POR
013059-1G
013059-25G
013059-5G
CHMPFL13059.POREA
0
EUR
CHMPFL13059.POR
FLUO013059-1G
FLUO013059-25G
FLUO013059-5G
(3-Fluor-4-hydroxyphenyl)essigsäure
(3-Fluor-4-hydroxyphenyl)essigsäure
Formel:
C₈H₇FO₃ |
MDL:
MFCD00004348 CAS-Nummer: 458-09-3 EINECS: 207-275-8 |