2-(Trifluormethoxy)phenylacetonitril
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
2-(Trifluormethoxy)benzylcyanid
FL13062.5
CHMPFL13062.5EA
0
EUR
CHMPFL13062.5
2-(Trifluormethoxy)phenylacetonitril
2-(Trifluormethoxy)phenylacetonitril
Formel:
C₉H₆F₃NO Molecular Weight: 201,15 g/mol |
MDL:
MFCD00236326 CAS-Nummer: 137218-25-8 UN: 3276 ADR: 6.1,III |