4-Fluor-m-kresol
Lieferant: CHEMPUR
Achtung
FL13090.POR
CHMPFL13090.POREA 0 EUR
CHMPFL13090.POR
4-Fluor-m-kresol
4-Fluor-m-kresol
Formel: C₇H₇FO
MDL: MFCD00042296
CAS-Nummer: 452-70-0
UN: 3261
ADR: 8,III