2-Brom-6-chlor-4-fluoranilin
Lieferant: CHEMPUR
FL13190.POR 013190-5G 013190-100G
CHMPFL13190.POREA 0 EUR
CHMPFL13190.POR FLUO013190-5G FLUO013190-100G
2-Brom-6-chlor-4-fluoranilin
2-Brom-6-chlor-4-fluoranilin
Formel: C₆H₄BrClFN
Siedepunkt: 260 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 55…56 °C
MDL: MFCD00051707
CAS-Nummer: 201849-14-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III