2'-Brom-4'-fluoracetanilid
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
N-(2-Brom-4-fluorphenyl)acetamid
FL13199.POR
CHMPFL13199.POREA
0
EUR
CHMPFL13199.POR
2'-Brom-4'-fluoracetanilid
2'-Brom-4'-fluoracetanilid
Formel:
H₃CC(O)NH(C₆H₃BrF) Molecular Weight: 232,05 g/mol Siedepunkt: 344 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 119…120 °C |
MDL:
MFCD00061118 CAS-Nummer: 1009-22-9 |