4'-Brom-3'-fluoracetanilid
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
N-(4-Brom-3-fluorphenyl)acetamid
FL13200.POR
CHMPFL13200.POREA
0
EUR
CHMPFL13200.POR
4'-Brom-3'-fluoracetanilid
4'-Brom-3'-fluoracetanilid
Formel:
H₃CC(O)NH(C₆H₃BrF) Molecular Weight: 232,05 g/mol |
MDL:
MFCD00672937 CAS-Nummer: 351-30-4 |