2-Brom-4-fluorbenzylalkohol
Lieferant: CHEMPUR
FL13215.POR
CHMPFL13215.POREA 0 EUR
CHMPFL13215.POR
2-Brom-4-fluorbenzylalkohol
2-Brom-4-fluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₆BrFO
MDL: MFCD00672925
CAS-Nummer: 229027-89-8