3'-Brom-4'-fluorpropiophenon
Lieferant: CHEMPUR
FL13245.POR
CHMPFL13245.POREA 0 EUR
CHMPFL13245.POR
3'-Brom-4'-fluorpropiophenon
3'-Brom-4'-fluorpropiophenon
Formel: C₉H₈BrFO
MDL: MFCD00143012
CAS-Nummer: 202865-82-5