2'-Chlor-4',5'-difluoracetophenon
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
1-(2-Chloro-4,5-difluorophenyl)ethanone, 1-chloro-3,4-difluor-6-ethanoylbenzene
FL13250.POR
CHMPFL13250.POREA
0
EUR
CHMPFL13250.POR
2'-Chlor-4',5'-difluoracetophenon
2'-Chlor-4',5'-difluoracetophenon
Formel:
C₈H₅ClF₂O Molecular Weight: 190,58 g/mol |
MDL:
MFCD00671761 CAS-Nummer: 121872-94-4 |