5-Chlor-2-fluoranisol
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: 4-Chloro-1-fluoro-2-methoxybenzene
FL13260.POR
CHMPFL13260.POREA 0 EUR
CHMPFL13260.POR
5-Chlor-2-fluoranisol
5-Chlor-2-fluoranisol
Formel: C₇H₆ClFO
Molecular Weight: 160,58 g/mol
CAS-Nummer: 1092349-89-7