2-Chlor-4-fluorzimtsäure
Lieferant: CHEMPUR
Achtung
FL13270.POR
CHMPFL13270.POREA 0 EUR
CHMPFL13270.POR
2-Chlor-4-fluorzimtsäure
2-Chlor-4-fluorzimtsäure
Formel: C₉H₆ClFO₂
Schmelzpunkt: 245…247 °C
MDL: MFCD00236027
CAS-Nummer: 133220-86-7