4-Chlor-2-fluorzimtsäure
Lieferant: CHEMPUR
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(4-Chlor-2-fluorphenyl)propensäure, 4-Chlor-2-fluorcinnamsäure
FL13271.POR
CHMPFL13271.POREA
0
EUR
CHMPFL13271.POR
4-Chlor-2-fluorzimtsäure
4-Chlor-2-fluorzimtsäure
Formel:
C₉H₆ClFO₂ Molecular Weight: 200,6 g/mol |
MDL:
MFCD00143287 CAS-Nummer: 202982-65-8 |