2,4-Dibrom-6-fluoranilin
Lieferant: CHEMPUR
FL13291.POR
CHMPFL13291.POREA
0
EUR
CHMPFL13291.POR
2,4-Dibrom-6-fluoranilin
2,4-Dibrom-6-fluoranilin
Formel:
C₆H₄Br₂FN Molecular Weight: 268,91 g/mol Siedepunkt: 277 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 62…64 °C |
MDL:
MFCD00042230 CAS-Nummer: 141474-37-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |