3',4'-Difluoracetanilid
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
3,4-Difluoroacetanilide, N-(3,4-Difluorophenyl)acetamide
FL13299.POR
CHMPFL13299.POREA
0
EUR
CHMPFL13299.POR
3',4'-Difluoracetanilid
3',4'-Difluoracetanilid
Formel:
C₈H₇F₂NO Molecular Weight: 171,1441 g/mol |
MDL:
MFCD00017903 CAS-Nummer: 458-11-7 |