4,5-Dimethoxy-2-fluorbenzonitril
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
2-Fluoro-4,5-dimethoxybenzonitrile
FL13308.POR
CHMPFL13308.POREA
0
EUR
CHMPFL13308.POR
4,5-Dimethoxy-2-fluorbenzonitril
4,5-Dimethoxy-2-fluorbenzonitril
Formel:
C₉H₈FNO₂ Molecular Weight: 181,1637 g/mol |
MDL:
MFCD00143236 CAS-Nummer: 119396-88-2 |