3'-Fluor-4'-hydroxyacetophenon
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
1-(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)-1-ethanone
FL13316.POR
CHMPFL13316.POREA
0
EUR
CHMPFL13316.POR
3'-Fluor-4'-hydroxyacetophenon
3'-Fluor-4'-hydroxyacetophenon
Formel:
C₈H₇FO₂ Molecular Weight: 154,14 g/mol |
MDL:
MFCD00215840 CAS-Nummer: 403-14-5 |