3-Fluor-p-anisaldehyd
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
3-Fluor-4-methoxybenzaldehyd, 3-Fluor-4-anisaldehyd
FL13322.POR
CHMPFL13322.POREA
0
EUR
CHMPFL13322.POR
3-Fluor-p-anisaldehyd
3-Fluor-p-anisaldehyd
Formel:
C₈H₇FO₂ Molecular Weight: 154,14 g/mol |
MDL:
MFCD00003349 CAS-Nummer: 351-54-2 EINECS: 206-514-3 |