4-Fluor-2-methoxybenzonitril
Lieferant: CHEMPUR
FL13332.POR
013332-5G
013332-1G
013332-25G
CHMPFL13332.POREA
0
EUR
CHMPFL13332.POR
FLUO013332-5G
FLUO013332-1G
FLUO013332-25G
4-Fluor-2-methoxybenzonitril
4-Fluor-2-methoxybenzonitril
Formel:
C₈H₆FNO |
MDL:
MFCD04116335 CAS-Nummer: 191014-55-8 UN: 3439 ADR: 6.1,III |