5-Fluor-2-methoxybenzonitril
Lieferant: CHEMPUR
FL13333.POR
013333-1G
013333-25G
013333-5G
CHMPFL13333.POREA
0
EUR
CHMPFL13333.POR
FLUO013333-1G
FLUO013333-25G
FLUO013333-5G
5-Fluor-2-methoxybenzonitril
5-Fluor-2-methoxybenzonitril
Formel:
C₈H₆FNO |
MDL:
MFCD02683503 CAS-Nummer: 189628-38-4 UN: 3439 ADR: 6.1,III |