2-Fluor-5-methoxybenzylalkohol
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
(2-Fluoro-5-methoxyphenyl)methanol
FL13335.POR
CHMPFL13335.POREA
0
EUR
CHMPFL13335.POR
2-Fluor-5-methoxybenzylalkohol
2-Fluor-5-methoxybenzylalkohol
Formel:
C₈H₉FO₂ Molecular Weight: 156,16 g/mol |
MDL:
MFCD04116337 CAS-Nummer: 161643-29-4 |