4-Fluor-2-methoxybenzylalkohol
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
(4-Fluoro-2-methoxyphenyl)methanol
FL13336.POR
CHMPFL13336.POREA
0
EUR
CHMPFL13336.POR
4-Fluor-2-methoxybenzylalkohol
4-Fluor-2-methoxybenzylalkohol
Formel:
C₈H₉FO₂ Molecular Weight: 156,16 g/mol |
MDL:
MFCD04116338 CAS-Nummer: 157068-03-6 |