4-Fluor-3-methoxybenzylamin
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
5-Aminomethyl-2-fluoroanisole, 5-(Aminomethyl)-2-fluoroanisole
FL13343.POR
CHMPFL13343.POREA
0
EUR
CHMPFL13343.POR
4-Fluor-3-methoxybenzylamin
4-Fluor-3-methoxybenzylamin
Formel:
C₈H₁₀FNO Molecular Weight: 155,1700 g/mol |
MDL:
MFCD04116362 CAS-Nummer: 508177-67-1 |