2-Fluor-4-methoxyphenol
Lieferant: CHEMPUR
FL13350.POR
CHMPFL13350.POREA 0 EUR
CHMPFL13350.POR
2-Fluor-4-methoxyphenol
2-Fluor-4-methoxyphenol
Formel: C₇H₇FO₂
MDL: MFCD00070796
CAS-Nummer: 167683-93-4