4-Fluor-2-methylanisol
Lieferant: CHEMPUR
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Fluor-4-methoxy-3-methylbenzol, 5-Fluor-2-methoxytoluol
FL13357.POR
CHMPFL13357.POREA
0
EUR
CHMPFL13357.POR
4-Fluor-2-methylanisol
4-Fluor-2-methylanisol
Formel:
C₈H₉FO Molecular Weight: 140,16 g/mol |
MDL:
MFCD00143319 CAS-Nummer: 399-54-2 |