5-Fluor-o-kresol
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: 5-Fluor-2-methylphenol
FL13360.POR
CHMPFL13360.POREA 0 EUR
CHMPFL13360.POR
5-Fluor-o-kresol
5-Fluor-o-kresol
Formel: C₇H₇FO
Molecular Weight: 126,13 g/mol
MDL: MFCD00673009
CAS-Nummer: 452-85-7
UN: 3265
ADR: 8,III