4-Fluor-2-nitroanisol
Lieferant: CHEMPUR
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Fluoro-1-methoxy-2-nitrobenzene
FL13365.POR
CHMPFL13365.POREA
0
EUR
CHMPFL13365.POR
4-Fluor-2-nitroanisol
4-Fluor-2-nitroanisol
Formel:
C₇H₆FNO₃ Molecular Weight: 171,13 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013375 CAS-Nummer: 445-83-0 |