2-(Trifluormethyl)anisol
Lieferant: CHEMPUR
Gefahr
FL13385.POR
CHMPFL13385.POREA 0 EUR
CHMPFL13385.POR
2-(Trifluormethyl)anisol
2-(Trifluormethyl)anisol
Formel: C₈H₇F₃O
MDL: MFCD00142938
CAS-Nummer: 395-48-2
UN: 1993
ADR: 3,III