3-Acetylthiophen
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: 1-(3-Thienyl)-1-ethanon, Methyl-3-thienylketon
FL13392.POR
CHMPFL13392.POREA 0 EUR
CHMPFL13392.POR
3-Acetylthiophen
3-Acetylthiophen
Formel: C₆H₆OS
Molecular Weight: 126,18 g/mol
Siedepunkt: 208 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 56 °C
MDL: MFCD00005468
CAS-Nummer: 1468-83-3
EINECS: 215-996-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III