9-Acridon
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
9,10-Dihydro-9-oxoacridin, 9(10H)-Acridanone, Acridone, 9(10H)-Acridone, Acridin-9(10H)-one, 9-Acridone
FL13393.POR
CHMPFL13393.POREA
0
EUR
CHMPFL13393.POR
9-Acridon
9-Acridon
Formel:
C₁₃H₉NO Molecular Weight: 195,22 g/mol |
MDL:
MFCD00005019 CAS-Nummer: 578-95-0 EINECS: 209-434-7 |