Ethylhydrogenadipat

Lieferant: CHEMPUR

Synonyme: Monoethyladipat, Ethyladipat, 1,6-Hexandisäuremonoethylester, Adipinsäuremonoethylester, 1,6-Hexandisäureethylester, Adipinsäureethylester

FL13394.POR
CHMPFL13394.POREA 0 EUR
CHMPFL13394.POR
Ethylhydrogenadipat
Ethylhydrogenadipat
Formel: C₈H₁₄O₄
Molecular Weight: 174,2 g/mol
Siedepunkt: 286 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 27,4 °C
Dichte: 1,0622 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004419
CAS-Nummer: 626-86-8
EINECS: 210-966-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR