4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl (4-Amino-TEMPO)
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-Oxyl, 4-Amino-1-oxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
FL13419.POR
CHMPFL13419.POREA
0
EUR
CHMPFL13419.POR
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl (4-Amino-TEMPO)
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl (4-Amino-TEMPO)
Formel:
C₉H₁₉N₂O Molecular Weight: 171,26 g/mol |
MDL:
MFCD00006479 CAS-Nummer: 14691-88-4 EINECS: 238-738-2 |