6-Benzylaminopurin
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
Benzyl(purin-6-yl)amin, 6-Benzyladenin, N6-Benzyladenin
FL13427.POR
CHMPFL13427.POREA
0
EUR
CHMPFL13427.POR
6-Benzylaminopurin
6-Benzylaminopurin
Formel:
C₁₂H₁₁N₅ Molecular Weight: 225,25 g/mol Schmelzpunkt: 230…234 °C |
MDL:
MFCD00005572 CAS-Nummer: 1214-39-7 EINECS: 214-927-5 |