trans-4-tert-Butylcyclohexancarbonsäure
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
trans-4-(tert-Butyl)cyclohexanecarboxylic acid
FL13464.POR
CHMPFL13464.POREA
0
EUR
CHMPFL13464.POR
trans-4-tert-Butylcyclohexancarbonsäure
trans-4-tert-Butylcyclohexancarbonsäure
Formel:
C₁₁H₂₀O₂ Molecular Weight: 184,28 g/mol |
MDL:
MFCD00466237 CAS-Nummer: 943-29-3 |