2-Chlorbenzothiazol

Lieferant: CHEMPUR

FL13472.POR
CHMPFL13472.POREA 0 EUR
CHMPFL13472.POR
2-Chlorbenzothiazol
2-Chlorbenzothiazol
Formel: C₇H₄ClNS
Molecular Weight: 169,63 g/mol
Siedepunkt: 141 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 21…24 °C
Dichte: 1,37 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005776
CAS-Nummer: 615-20-3
EINECS: 210-415-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR