2,3-Dibrompyridin

Lieferant: CHEMPUR
Achtung

FL13506.POR
CHMPFL13506.POREA 0 EUR
CHMPFL13506.POR
2,3-Dibrompyridin
2,3-Dibromopyridine
Formel: C₅H₃Br₂N
Molecular Weight: 236,89 g/mol
Siedepunkt: 249…249,5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 58…59 °C
MDL: MFCD00234014
CAS-Nummer: 13534-89-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR