2,6-Dimethoxybenzaldehyd
Lieferant: CHEMPUR
Achtung
FL13536.POR
CHMPFL13536.POREA 0 EUR
CHMPFL13536.POR
2,6-Dimethoxybenzaldehyd
2,6-Dimethoxybenzaldehyde
Formel: C₉H₁₀O₃
Molecular Weight: 166.18 g/mol
Siedepunkt: 285
Schmelzpunkt: 95…96 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00010862
CAS-Nummer: 3392-97-0