2,4-Dimethoxybenzolsulfonylchlorid
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
2,4-Dimethoxybenzolsulfochlorid, 2,4-Dimethoxybenzolsulfonsäurechlorid, 2,4-Dimethoxybenzol-1-sulfonylchlorid
FL13537.POR
CHMPFL13537.POREA
0
EUR
CHMPFL13537.POR
2,4-Dimethoxybenzolsulfonylchlorid
2,4-Dimethoxybenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₈H₉ClO₄S Molecular Weight: 236,68 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00060683 CAS-Nummer: 63624-28-2 UN: 3261 ADR: 8,II |